Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Perforin Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody
Employ one marker in a comprehensive antibody portfolio that addresses all major disease states Epredia™ Perforin Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody.
202.00 CHF - 943.00 CHF
Spezifikation
Antigen Perforin Ab-2
Klon 5B10
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Form Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Form Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
12620247
Unterlagen ansehen
Epredia™
MS-1834-S0
Concentrated 100 μL
202.00 CHF
100 Mikroliter
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12640247
Unterlagen ansehen
Epredia™
MS-1834-S1
Concentrated 500 μL
646.00 CHF
500 Mikroliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12630247
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia™
MS-1834-S
Concentrated 1 mL
943.00 CHF
1 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12610247
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia™
MS-1834-R7
Prediluted 7 mL
497.00 CHF
7 Milliliter
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Perforin is a potent cytolytic pore-forming protein. It is a specific marker of functionally active cytotoxic T-lymphocytes (CTLs) and natural killer (NK) cells. Perforin is a key effector mechanisms in T cell-mediated cytotoxicity. It mediates cytolysis of target cells by membrane damage and apoptosis.
Host Species: Mouse
Clone: 5B10
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: C-terminal
Immunogen: Recombinant protein corresponding to C-terminal region of human perforin
Molecular Weight: 70kDa
Positive Control: Lymphoma
Cellular Localization: Granular and cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
General References:
1. Lichtenheld M G, et al. (1988) Nature, 335:448-451.
2. Hameed A, et. al. American Journal of Pathology, 1992, 140(5):1025-30.
Spezifikation
Spezifikation
Perforin Ab-2
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
IVD
Human
IgG1
5B10
Monoclonal
Mouse
T-Cell
Recombinant protein corresponding to C-terminal region of human perforin
Primary
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • APD Primary Antibody Products, Antibody Diluent
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.