Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Perforin Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody
Employ one marker in a comprehensive antibody portfolio that addresses all major disease states Epredia™ Perforin Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody.
Marke: Epredia™ MS-1834-R7
425.92 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21628" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Perforin is a potent cytolytic pore-forming protein. It is a specific marker of functionally active cytotoxic T-lymphocytes (CTLs) and natural killer (NK) cells. Perforin is a key effector mechanisms in T cell-mediated cytotoxicity. It mediates cytolysis of target cells by membrane damage and apoptosis.Host Species: Mouse
Clone: 5B10
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: C-terminal
Immunogen: Recombinant protein corresponding to C-terminal region of human perforin
Molecular Weight: 70kDa
Positive Control: Lymphoma
Cellular Localization: Granular and cytoplasmic
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Spezifikation
Perforin Ab-2 | |
Monoclonal | |
Unconjugated | |
Recombinant protein corresponding to C-terminal region of human perforin | |
IVD | |
Primary | |
Prediluted |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
5B10 | |
Mouse | |
7 mL | |
T-Cell | |
Human | |
IgG1 |
Sicherheit und Handhabung
- PERFORIN AB-2 MOUSE MABREADY-TO-USE FOR IHC
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: hydrogen peroxide, 5-Chloro-2-methyl-3-isothiazolone, 2-Methyl-3-isothiazolone,sodium azide