Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Perforin Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody
Employ one marker in a comprehensive antibody portfolio that addresses all major disease states Epredia™ Perforin Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody.
Marke: Epredia™ MS-1834-S0
Beschreibung
Perforin is a potent cytolytic pore-forming protein. It is a specific marker of functionally active cytotoxic T-lymphocytes (CTLs) and natural killer (NK) cells. Perforin is a key effector mechanisms in T cell-mediated cytotoxicity. It mediates cytolysis of target cells by membrane damage and apoptosis.Host Species: Mouse
Clone: 5B10
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: C-terminal
Immunogen: Recombinant protein corresponding to C-terminal region of human perforin
Molecular Weight: 70kDa
Positive Control: Lymphoma
Cellular Localization: Granular and cytoplasmic
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Spezifikation
Perforin Ab-2 | |
Monoclonal | |
Unconjugated | |
Recombinant protein corresponding to C-terminal region of human perforin | |
IVD | |
Primary | |
Concentrated |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
5B10 | |
Mouse | |
100 μL | |
T-Cell | |
Human | |
IgG1 |
Sicherheit und Handhabung
- APD Primary Antibody Products, Antibody Diluent
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.