Learn More
Plas Labs™ GLOVE BOX 'LA PETITE' 230V
Kostengünstig und klein, nur zwei Drittel der Größe des Standard-Handschuhfachs. Plas Labs™ La Petite Glove Box Oberteil und Boden sind mit einem revolutionären neuen Gel versiegelt.
Marke:  Plas Labs™ 815PGBEXP
Artikelnummer. 11827122
  • 10815.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ober- und Unterseite sind mit revolutionärem neuem Gel versiegelt
    • Speziell für die Reinraumindustrie entwickelt
    • Zum ersten Mal für die sichere Abdichtung der HEPA-Filtersysteme
    • Unterstützt kein biologisches Wachstum
    • Wird nicht ausgasen und ist ungiftig
    • Enthält kein Silikon, das zu Verunreinigungen führen kann
    • Luftdichte, wasserfeste Barriere
    • Hochadhäsiv, aber schnell lösend und selbstheilend
  • Das Gerät misst nur 2/3 der Größe des Standard-Handschuhfachs
  • Ergonomisch korrekt für die durchschnittliche Person
  • Leicht, einfacher Wechsel vom Labor zum Labor
  • Optisch klares, einteiliges formiges Oberteil ist unzerbrechlich
  • Heller weißer einteiliger Boden, der aus Hochtemperatur-Noryl gebildet wird, hat leicht zu reinigende Ecken
  • Edelstahlklammern verfügen über Sicherheitsverriegelungsfunktionen.
  • Große Zugangstür (12 Zoll Öffnung)
  • Vier Erdschlussventile für Spülung und Gaszufuhr
  • Einstellbares rF-Messgerät
  • Weathertite Duplex-Steckdose mit Sicherheitsabdeckungen
  • Transparente, vakuumfähige Transferkammer 12 Zoll Länge x 9.75 Zoll ID.
  • Weiße Nivellierplatte zum Umfüllen von Flüssigkeiten
  • Alle Edelstahlklammern sind verstellbar
  • Vakuummessgerät an den Transferkammern
  • 7 Zoll Latex- oder Neopren-Handschuhe erhältlich
  • Standardgarantie für 24 Monate
Spezifikation
Spezifikation
La Petite Handschuhbox
650 mm
545 mm
220/240 V
1245 mm
740 mm
558 mm
50 Hz
35 kg
800 mm
Dokumentation
Manuals
Name des Produkts
Plas Labs™ GLOVE BOX 'LA PETITE' 230V > Tiefe, außen: 740 mm