Learn More
Techsit™ L-Tech Labor-Hochstuhl
Labor-Hochstuhl aus antimikrobiellem Kunstleder.
Encompass_Preferred
491.59 CHF - 574.28 CHF
Spezifikation
Verstellbar ja
Rückenausführung Ergonomisch
Ausführung Vinyl
Rahmenmaterial Stahl
Art der Höhenverstellung Gasdruckfeder
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Farbe Mit Armlehnen Mit Laufrollen Mit Neigung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Mit Armlehnen Mit Laufrollen Mit Neigung Preis Menge & Verfügbarkeit  
16503924
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Techsit™
TS8311B/BL
Black Nein Ja Nein
536.38 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16513924
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Techsit™
TS8311B/ST
Schwarz Nein Nein Ja
529.49 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16523924
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Techsit™
TS8311S
Saphierblau Nein Nein Ja
491.59 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16533924
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Techsit™
TS8311S/AA
Saphierblau Ja Nein Nein
574.28 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16543924
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Techsit™
TS8311S/BL
Saphierblau Nein Ja Nein
536.38 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16553924
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Techsit™
TS8311S/ST
Saphierblau Nein Nein Ja
529.49 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16593914
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Techsit™
TS8311B/AA
Schwarz Ja Nein Nein
574.28 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hochstuhl aus Kunstleder mit verstellbarem Fußring
  • Ergonomisch gestaltete Sitz- und Lehnenfläche mit Kontour
  • 5 Jahre Garantie einschließlich Kunstleder.
  • 150kg Tragfähigkeit - Geeignet für Reinraum-Klasse 7
Spezifikation
Spezifikation
ja
Vinyl
Gasdruckfeder
Höhe für Hochtisch
5 Jahre Garantie.
Ja
Ja
Vinyl
Ergonomisch
Stahl
150 kg
Vinyl
16 kg
Ja
Laborstuhl
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Techsit™ L-Tech Labor-Hochstuhl