Learn More
Techsit™ L-Tech Labor-Hochstuhl
Labor-Hochstuhl aus antimikrobiellem Kunstleder.
Marke: Techsit™ TS8311B/AA
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hochstuhl aus Kunstleder mit verstellbarem Fußring
- Ergonomisch gestaltete Sitz- und Lehnenfläche mit Kontour
- 5 Jahre Garantie einschließlich Kunstleder.
- 150kg Tragfähigkeit - Geeignet für Reinraum-Klasse 7
Spezifikation
Laborstuhl | |
Ja | |
Nicht autoklavierbar | |
Vinyl | |
Gasdruckfeder | |
Höhe für Hochtisch | |
5 Jahre Garantie. | |
Gleiter | |
Ja | |
Nein | |
Ja | |
Vinyl |
Schwarz | |
Verstellbare Armlehnen | |
Ergonomisch | |
Stahl | |
150 kg | |
Vinyl | |
16 kg | |
490 mm | |
Ja | |
Ja | |
Nein |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.