Learn More
L(+)-Tartarsäure, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L(+)-Tartaric acid |
CAS | 87-69-4 |
Schmelzpunkt | 168,0°bis 172,0 °C |
Summenformel | C4H6O6 |
Strukturformel | HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H |
MDL-Nummer | MFCD00064207 |
Synonym | l-tartaric acid, l-+-tartaric acid, l +-tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid, r,r-tartaric acid, +-l-tartaric acid, dextrotartaric acid, l-threaric acid |
Löslichkeitsinformationen | Löslichkeit in Wasser:1390 g/l (20 °C).Andere Löslichkeiten: Löslich in Methanol, Ethanol, Propanol und Glycerin, 4 g/l Ether, unlöslich in Chloroform |
InChI-Schlüssel | FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N |
SMILES | OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- L(+)-Tartaric acid
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: (+)-Tartaric acid
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
L(+)-Tartarsäure, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur