Learn More
L-(+)-Weinsäure, Granulat, entspricht mehreren Pharmakopöen, N.F., J.T. Baker™
Click to view available options
Menge:
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L(+)-Weinsäure |
CAS | 87-69-4 |
Summenformel | C4H6O6 |
MDL-Nummer | MFCD00064207 |
Synonym | L(+)-Weinsäure, 2R,3R-2,3-Dihydroxysuccinsäure, Weinsäure, 2R,3R-2,3-Dihydroxybutanandisäure, r,r-Weinsäure, Dextrotatarsäure, L-Threarsäure, +-I-Weinsäure, dextrotartaric acid, l-threaric acid |
InChI-Schlüssel | FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N |
SMILES | OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O |
IUPAC-Name | RR-2,3-Dihydroxybutandionsäure |
Molekulargewicht (g/mol) | 150.09 |
PubChem CID | 444305 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- L(+)-Tartaric acid
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: L(+)-Tartaric acid
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
L-(+)-Weinsäure, Granulat, entspricht mehreren Pharmakopöen, N.F., J.T. Baker™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur