Learn More
L+-Weinsäure, Dinatriumsalz, Dihydrat, Reagenz ACS (Kristalle), ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10541804
Zum Warenkorb hinzufügen
L+-Weinsäure, Dinatriumsalz, Dihydrat, Reagenz ACS (Kristalle), ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10541804
100g
Click to view available options
Menge:
100g
500g
2,5kg
10kg
Artikelnummer. 10541804
Marke: Thermo Scientific Acros 424441000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6106-24-7
Summenformel C4H8Na2O8
Molekulargewicht (g/mol) 230.08
MDL-Nummer MFCD00150035
InChI-Schlüssel FGJLAJMGHXGFDE-UDMGOBQRNA-L
Synonym unii-dia7c37aow, disodium tartrate dihydrate, disodium l-+-tartrate dihydrate, dia7c37aow, disodium +-tartrate dihydrate, sodium l-+-tartrate dihydrate, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-2r,3r-, disodium salt, dihydrate, disodium tartarate dihydrate, sodium tartrate nf, sodium tartrate dihydrate mi
PubChem CID 131855972
SMILES O.O.[Na+].[Na+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L(+)-Tartaric acid, disodium salt, dihydrate
pH 7,0 bis 9,0 (5 % soln. bei 25 °C)
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel (CHOHCOONa)2·2H2O
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:290 g/l (20 °C).Andere Löslichkeiten: unlöslich in organischen Lösungsmitteln
IUPAC-Name (2R,3R)-2,3-Dihydroxybutendisäure;Natrium;Dihydrat
Formelmasse 230.08
Reinheit (%) ≥99%
Güte ACS-Reagenz
Menge 100g
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 15,61 % bis 15,71 % (150 °C)
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Nadeln oder Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0463299 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/06/2024 Catalog Number424441000,424440100,424445000,424440025
ChargennummerA0454643 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number424441000,424440100,424445000,424440025
ChargennummerA0395899 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number424441000,424440100,424445000,424440025
ChargennummerA0370846 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number424441000,424440100,424445000,424440025
ChargennummerA0413851 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number424441000,424440100,424445000,424440025
Name des Produkts
L+-Weinsäure, Dinatriumsalz, Dihydrat, Reagenz ACS (Kristalle), ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals >