Learn More
Masterflex™ Digitaler L/S™ Prozessantrieb
Transfer, Dosieren und Messen in Laborprozessen und bei Nassanwendungen
6830.00 CHF - 7670.00 CHF
Spezifikation
Flussrate 3400 ml/min
Enthält 1.8 m (6 ft.) Stromkabel mit IEC 320/CEE22-Buchse
Gesamthöhe (metrisch) 23,5 cm
Gesamtlänge (metrisch) 30,5 cm
Gesamtbreite (metrisch) 22,9 cm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Gehäusematerial Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Gehäusematerial Preis Menge & Verfügbarkeit  
15387921
Unterlagen ansehen
Masterflex™
07575-40
Pulverbeschichteter Stahl
6830.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 24-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15273038
Unterlagen ansehen
Masterflex™
07575-30
Edelstahl
7670.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 29-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Durchflussraten von 0,006 bis 3400 ml/min mit L/S-Schläuchen—Durchflussraten sind von Antrieb, Drehzahl, Pumpenkopf und dem Schlauchdurchmesser abhängig
  • Die Digitalschnittstelle mit LCD-Grafikdisplay zeigt Pumpenleistung und Betriebsart kontinuierlich an—kontinuierlichen Betrieb, Dosierung nach Zeit, identische Dosierung und Dosierung nach Volumen
  • Fernsteuerung mit Analogkommunikation verfügbar—Spannungs-, Stromstärken- und Kontaktschlusssteuerung verfügbar
  • Dosieren nach Volumen in ml (0,001 bis 9.999 ml), l oder gal; identisches Ausführen—1 bis 9.999 Dosierzyklen oder zeitgesteuerte Dosierung—Ein-/Aus-Zyklen (1 s bis 99 h, 59 min, 59 s pro Zyklus)
  • Die Antitropffunktion gewährleistet die Genauigkeit beim Dosieren
  • Modelle mit Sensor für offenen Kopf stoppen den Antrieb, wenn der Pumpenkopf geöffnet wird (bei Verwendung mit einem mit Sensor ausgestatteten Pumpenkopf)
  • NEMA4X- (IP66)-konformes Gehäuse für Nassanwendungen
  • Mit Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahl—ideal für Anwendungsfälle in der Fertigung, Pharmazeutik und Biotechnologie
Spezifikation
Spezifikation
3400 ml/min
23,5 cm
22,9 cm
± 0,1%
1.8 m (6 ft.) Stromkabel mit IEC 320/CEE22-Buchse
30,5 cm
Ja
0,1 bis 600 U/min
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ Digitaler L/S™ Prozessantrieb