Learn More
Masterflex™ L/S™ digitaler Prozessantrieb
Digital Process Drives are used to transfer, dispense, and meter in lab, process and washdown environments.
7085.00 CHF - 7805.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | NEMA 4X (IP66)-Gehäuse für Waschanwendungen |
---|---|
Display | Grafisches LCD |
Flussrate | 0,006 bis 3.400 ml/min |
Zur Verwendung mit | Masterflex™-Schläuche |
Frequenz | 50/60 |
Produktcode | Marke | Konnektivität | Gehäusematerial | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Konnektivität | Gehäusematerial | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17362660
|
Masterflex™
07575-48 |
USB, RS232 | Pulverbeschichteter Stahl |
7085.00 CHF
1 Einheit |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17372660
|
Masterflex™
07575-62 |
PROFIBUS-Netzwerkkompatibel | Pulverbeschichteter Stahl |
7805.00 CHF
1 Einheit |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Flow rate 0.006 to 3400 mL/min with L/S tubing—flow rate depends on drive rpm pump head, and tubing size
- Digital interface with graphical LCD shows pump performance and operating mode— continuous run, timed dispense, copy dispense, or volume dispense
- Remote control available using analog communication—voltage, current and contact closure
- Dispense by Volume in mL (0.001 to 9,999 mL), L, or gal; Copy—1 to 9,999 dispense cycles; or Time—time interval of on/off cycles (1 sec to 99 hr, 59 min, 59 sec per cycle)
- Antidrip function ensures dispensing accuracy
- Models with open-head sensor stops the drive when the pump head is opened (when used with sensor-equipped pump head)
- NEMA 4X (IP66) rated housing for washdown applications
Spezifikation
NEMA 4X (IP66)-Gehäuse für Waschanwendungen | |
0,006 bis 3.400 ml/min | |
50/60 | |
1,8 m (6 ft)-Netzkabel mit IEC 320/CEE 22-Anschlusskupplung, wasserdichter Kabelanschluss, länderspezifisches Stecker-/Kabelset | |
Ja | |
Unsteril | |
Abhängig vom verwendeten Pumpenkopf | |
0,1 bis 600 U/min | |
Pulverbeschichteter Stahl |
Grafisches LCD | |
Masterflex™-Schläuche | |
IP66 | |
Stahl | |
Verstellbar | |
Digitaler Prozessantrieb | |
90/260 VAC | |
Abhängig von den verwendeten Schläuchen |