Learn More
Masterflex™ L/S™ digitaler Prozessantrieb
Digital Process Drives are used to transfer, dispense, and meter in lab, process and washdown environments.
Marke: Masterflex™ 07575-62
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Durchflussrate von 0,006 bis 3.400 ml/min bei L/S-Schläuchen. Sie ist abhängig von der Antriebsdrehzahl des Pumpenkopfes und der Schlauchgröße
- Die Digitalschnittstelle mit LCD-Grafikdisplay zeigt Pumpenleistung und Betriebsart kontinuierlich an — kontinuierlicher Betrieb, Dosierung nach Zeit, identische Dosierung und Dosierung nach Volumen
- Fernsteuerung über analoge Kommunikation möglich — Spannung, Strom und Kontaktschluss
- Dispensieren nach Volumen in ml (0,001 bis 9.999 ml), l oder gal; Kopie — 1 bis 9.999 Dispensierungszyklen; oder Zeit — Zeitintervall von Ein-/Aus-Zyklen (1 s bis 99 h, 59 min, 59 s pro Zyklus)
- Die Antitropffunktion gewährleistet die Genauigkeit beim Dosieren
- Modelle mit Sensor für den offenen Kopf, der den Antrieb stoppt, wenn der Pumpenkopf geöffnet wird (bei Verwendung eines Pumpenkopfes mit Sensor)
- NEMA 4X (IP66)-Gehäuse für Waschanwendungen
Spezifikation
NEMA 4X (IP66)-Gehäuse für Waschanwendungen | |
0,006 bis 3.400 ml/min | |
50/60 | |
1,8 m (6 ft)-Netzkabel mit IEC 320/CEE 22-Anschlusskupplung, wasserdichter Kabelanschluss, länderspezifisches Stecker-/Kabelset | |
Ja | |
Unsteril | |
Abhängig vom verwendeten Pumpenkopf | |
0,1 bis 600 U/min | |
Pulverbeschichteter Stahl |
Grafisches LCD | |
Masterflex™-Schläuche | |
IP66 | |
Stahl | |
Verstellbar | |
Digitaler Prozessantrieb | |
90/260 VAC | |
Abhängig von den verwendeten Schläuchen | |
PROFIBUS-Netzwerkkompatibel |
CE_17372660.pdf
DateigrößeVersion: 46.9 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ L/S™ digitaler Prozessantrieb > Gehäusematerial: Pulverbeschichteter Stahl; Konnektivität: PROFIBUS-Netzwerkkompatibel
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur