Learn More
L-(+)-Pantolakton, 98 %, Thermo Scientific™
121.43 CHF - 355.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 5405-40-3 |
---|---|
Summenformel | C6H10O3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 130.143 |
MDL-Nummer | MFCD00216625 |
InChI-Schlüssel | SERHXTVXHNVDKA-SCSAIBSYSA-N |
Synonym | s-+-pantolactone, l-pantolactone, s-3-hydroxy-4,4-dimethyldihydrofuran-2 3h-one, s-pantolactone, l-+-pantoyl lactone, 3s-3-hydroxy-4,4-dimethyloxolan-2-one, d---pantolactone, 2 3h-furanone, dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-, 3s, pantolactons, l-pantoyl lactone |
PubChem CID | 736053 |
IUPAC-Name | (3S)-3-Hydroxy-4,4-Dimethyloxolan-2-on |
SMILES | CC1(COC(=O)C1O)C |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15422178
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55822.MD |
250 mg | N/A | ||||||
15412178
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55822.03 |
1 g | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
AnwendungenL-(+)-Pantolakton wird als pharmazeutisches Material und Zwischenprodukt verwendet. Es wird als Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, kaum löslich in Alkohol.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Wärmeempfindlich.
Chemische Identifikatoren
5405-40-3 | |
130.143 | |
SERHXTVXHNVDKA-SCSAIBSYSA-N | |
736053 | |
CC1(COC(=O)C1O)C |
C6H10O3 | |
MFCD00216625 | |
s-+-pantolactone, l-pantolactone, s-3-hydroxy-4,4-dimethyldihydrofuran-2 3h-one, s-pantolactone, l-+-pantoyl lactone, 3s-3-hydroxy-4,4-dimethyloxolan-2-one, d---pantolactone, 2 3h-furanone, dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-, 3s, pantolactons, l-pantoyl lactone | |
(3S)-3-Hydroxy-4,4-Dimethyloxolan-2-on |
Spezifikation
L-(+)-Pantolactone | |
89°C to 94°C | |
C6H10O3 | |
4659425 | |
Soluble in water,hardly soluble in alcohol. | |
+51° (c=3 in Water) | |
(3S)-3-Hydroxy-4,4-Dimethyloxolan-2-on | |
736053 | |
98% |
5405-40-3 | |
120°C to 122°C (15 mmHg) | |
MFCD00216625 | |
s-+-pantolactone, l-pantolactone, s-3-hydroxy-4,4-dimethyldihydrofuran-2 3h-one, s-pantolactone, l-+-pantoyl lactone, 3s-3-hydroxy-4,4-dimethyloxolan-2-one, d---pantolactone, 2 3h-furanone, dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-, 3s, pantolactons, l-pantoyl lactone | |
SERHXTVXHNVDKA-SCSAIBSYSA-N | |
CC1(COC(=O)C1O)C | |
130.143 | |
130.14 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H318
Causes serious eye damage.
P280-P305+P351+P338-P310
H318
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Kühl lagern