Learn More
L-(+)-Pantolakton, 98 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 15422178
L-(+)-Pantolakton, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15422178
250 mg
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Artikelnummer. 15422178
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H55822.MD
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
L-(+)-Pantolakton wird als pharmazeutisches Material und Zwischenprodukt verwendet. Es wird als Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, kaum löslich in Alkohol.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Wärmeempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5405-40-3
Summenformel C6H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 130.143
MDL-Nummer MFCD00216625
InChI-Schlüssel SERHXTVXHNVDKA-SCSAIBSYSA-N
Synonym s-+-pantolactone, l-pantolactone, s-3-hydroxy-4,4-dimethyldihydrofuran-2 3h-one, s-pantolactone, l-+-pantoyl lactone, 3s-3-hydroxy-4,4-dimethyloxolan-2-one, d---pantolactone, 2 3h-furanone, dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-, 3s, pantolactons, l-pantoyl lactone
PubChem CID 736053
IUPAC-Name (3S)-3-Hydroxy-4,4-Dimethyloxolan-2-on
SMILES CC1(COC(=O)C1O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-(+)-Pantolactone
Schmelzpunkt 89°C to 94°C
Siedepunkt 120°C to 122°C (15 mmHg)
Menge 250 mg
Beilstein 4659425
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,hardly soluble in alcohol.
Optische Drehung +51° (c=3 in Water)
Formelmasse 130.14
Reinheit (%) 98%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
L-(+)-Pantolakton, 98 %, Thermo Scientific™ >