Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Lysin, 98 %
CAS: 56-87-1 | C6H14N2O2 | 146.19 g/mol
Marke: Thermo Scientific Chemicals J62225.36
620.10 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge | 500 g |
---|
Beschreibung
L-Lysine is an essential amino acid used in human nutrition. It plays a vital role in calcium absorption, building muscle protein and recovering from surgery or sports injuries. It is used for the treatment of herpes infections and cold sores. Its derivatives lysine acetylsalicylate is utilized to treat pain as well as to detoxify the body after heroin use. It is an important additive to animal feed. Further, it is used in many foods, especially red meats, fish and dairy products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenL-Lysin ist eine essentielle Aminosäure, die in der menschlichen Ernährung verwendet wird. Sie spielt eine entscheidende Rolle bei der Calciumabsorption, beim Aufbau von Muskelproteinen und bei der Genesung von Operationen oder Sportverletzungen. Sie wird zur Behandlung von Herpesinfektionen und Lippenherpes eingesetzt.. Ihre Derivate Lysinacetylsalicylate werden zur Behandlung von Schmerzen sowie zur Entgiftung des Körpers nach Heroinkonsum verwendet. Sie ist ein wichtiger Zusatzstoff für Tierfutter. Darüber hinaus wird sie in vielen Lebensmitteln verwendet, insbesondere in rotem Fleisch, Fisch und Milchprodukten.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Unlöslich in Ethanol, Ethylether, Aceton, Benzol und einem handelsüblichen neutralen Lösungsmittel.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Chemische Identifikatoren
56-87-1 | |
146.19 | |
KDXKERNSBIXSRK-MLHKIVSYNA-N | |
5962 | |
NCCCC[C@H](N)C(O)=O |
C6H14N2O2 | |
MFCD00064433 | |
l-lysine, lysine, h-lys-oh, lysine acid, s-lysine, aminutrin, 2s-2,6-diaminohexanoic acid, l-+-lysine, alpha-lysine, lysinumMehr anzeigen | |
CHEBI:18019 |
Spezifikation
L-Lysine | |
56-87-1 | |
C6H14N2O2 | |
1722531 | |
l-lysine, lysine, h-lys-oh, lysine acid, s-lysine, aminutrin, 2s-2,6-diaminohexanoic acid, l-+-lysine, alpha-lysine, lysinum | |
KDXKERNSBIXSRK-MLHKIVSYNA-N | |
(2S)-2,6-diaminohexansäure | |
500 g | |
CHEBI:18019 | |
+26° (c=2 in 6M HCl) | |
Pulver |
215°C | |
Weiß | |
MFCD00064433 | |
14,5636 | |
Soluble in water; Insoluble in ethanol,ethyl ether,acetone,benzene and common neutral solvent. | |
NCCCC[C@H](N)C(O)=O | |
146.19 | |
5962 | |
146.19 | |
98% |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
P07L041 | Analysenzertifikat | 10/03/2025 | J62225.22,J62225.36,J62225.14 |
Y21K036 | Analysenzertifikat | 27/01/2025 | J62225.22,J62225.36,J62225.14 |
T15K014 | Analysenzertifikat | 29/07/2024 | J62225.22,J62225.14,J62225.36 |
Q23K029 | Analysenzertifikat | 11/06/2024 | J62225.22,J62225.14,J62225.36 |
P15K006 | Analysenzertifikat | 21/03/2024 | J62225.22,J62225.14,J62225.36 |