Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Lysin, 98 %
CAS: 56-87-1 | C6H14N2O2 | 146.19 g/mol
Marke:  Thermo Scientific Chemicals 303345000
400.70 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge 500 g
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15197412
  • 457.00 CHF / 500 Gramm
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • L-Lysine
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0470579 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number303341000,303345000
ChargennummerA0472068 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number303341000,303345000
ChargennummerA0469158 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number303341000,303345000
ChargennummerA0466479 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/09/2024 Catalog Number303341000,303345000
ChargennummerA0465986 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/09/2024 Catalog Number303341000,303345000
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals L-Lysin, 98 % > 500 g-Glasflasche