Learn More
L-Milchsäure, wasserfrei, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 79-33-4 | C3H6O3 | 90.078 g/mol
83.65 CHF - 600.00 CHF
Chemical Identifiers
CAS | 79-33-4 |
---|---|
Summenformel | C3H6O3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 90.078 |
MDL-Nummer | MFCD00064266 |
InChI-Schlüssel | JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N |
Synonym | l-lactic acid, l-+-lactic acid, s-2-hydroxypropanoic acid, s-lactic acid, sarcolactic acid, s-2-hydroxypropionic acid, 2s-2-hydroxypropanoic acid, +-lactic acid, espiritin, tisulac |
PubChem CID | 107689 |
ChEBI | CHEBI:422 |
IUPAC-Name | (2S)-2-Hydroxypropionsäure |
SMILES | CC(C(=O)O)O |
Product Code | Brand | Menge | Price | Quantity & Availability | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Menge | Price | Quantity & Availability | ||||||
11357986
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13242.06 |
5 g |
83.65 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11367986
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13242.14 |
25 g |
285.00 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11377986
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13242.22 |
100 g |
600.00 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Description
Useful chiral synthon, building block for depsipeptides.L-Lactic acid is an intermediate in the fermentation of sugar. It plays a vital role in several biochemical processes. It is a major ingredient in processed foods such as yogurt, cottage cheeses, koumiss and kombucha. It gives the sour flavor to sourdough breads. It finds application in pharmaceuticals to prepare water-soluble lactates, topical preparations and cosmetics. It acts as a food preservative, flavoring agent, curing agent, descaler, soap-scum remover and an anti-bacterial agent. It is an active component of lactated Ringer's solution and Hartmann's solution. Further, it is used for fluid resuscitation after blood loss due to trauma and surgery.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenNützliches chirales Synthon, Baustein für Depsipeptide. L-Milchsäure ist ein Zwischenprodukt bei der Fermentation von Zucker. Spielt eine entscheidende Rolle in mehreren biochemischen Prozessen. Ist ein wichtiger Bestandteil in verarbeiteten Lebensmitteln wie Joghurt, Hüttenkäse, Koumiss und Kombucha. Gibt den sauren Geschmack von Sauerteigbroten. Findet Anwendung in Pharmazeutika zur Herstellung wasserlöslicher Laktate, topischer Präparate und Kosmetika. Dient als Konservierungsmittel, Aromastoff, Härtemittel, Entkalker, Seifenschlammentferner und antibakterieller Wirkstoff. Ist ein aktiver Bestandteil der laktierten Ringers-Lösung und der Hartmanns-Lösung. Wird darüber hinaus für die Flüssigkeitsreanimation nach Blutverlust durch Trauma und Operationen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Unverträglich mit starken Basen, starken Oxidationsmitteln, starken Reduktionsmitteln und Metallen.
Chemical Identifiers
79-33-4 | |
90.078 | |
JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N | |
107689 | |
(2S)-2-Hydroxypropionsäure |
C3H6O3 | |
MFCD00064266 | |
l-lactic acid, l-+-lactic acid, s-2-hydroxypropanoic acid, s-lactic acid, sarcolactic acid, s-2-hydroxypropionic acid, 2s-2-hydroxypropanoic acid, +-lactic acid, espiritin, tisulac | |
CHEBI:422 | |
CC(C(=O)O)O |
Specifications
L-Lactic acid | |
79-33-4 | |
1.22 | |
119°C (12 mmHg) | |
Geruchsneutral | |
MFCD00064266 | |
Hygroskopisch | |
l-lactic acid, l-+-lactic acid, s-2-hydroxypropanoic acid, s-lactic acid, sarcolactic acid, s-2-hydroxypropionic acid, 2s-2-hydroxypropanoic acid, +-lactic acid, espiritin, tisulac | |
JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N | |
(2S)-2-Hydroxypropionsäure | |
107689 | |
90.08 |
anhydrous | |
52°C to 54°C | |
2.8 | |
>110°C (230°F) | |
C3H6O3 | |
1720251 | |
14,5337 | |
Soluble in water. | |
CC(C(=O)O)O | |
90.078 | |
CHEBI:422 | |
98% |
Safety and Handling
GHS-H-Satz
H318-H315
Verursacht schwere Augenschäden.
Verursacht Hautreizungen.
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P310-P332+P313-P362
Gehäuse H315-H318
missing translation for 'einecsNumber' : 201-196-2
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse OD3100000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Kühl lagern; unter Argon lagern
- L-Lactic acid, anhydrous
Signal Word
- Gefahr
Hazard Category
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Hazard Statement
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Precautionary Statement
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Enthält: L-Lactic acid