Learn More
L(+)-Asparagin-Monohydrat, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 5794-13-8 | C4H10N2O4 | 150.134 g/mol
60.60 CHF - 467.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 5794-13-8
Summenformel C4H10N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 150.134
InChI-Schlüssel RBMGJIZCEWRQES-DKWTVANSSA-N
Synonym l-asparagine monohydrate, l +-asparagine monohydrate, l-asparagine hydrate, asparagine monohydrate, h-asn-oh.h2o, l-asparagine, monohydrate, asparagine nf, s-2,4-diamino-4-oxobutanoic acid hydrate, asparagine, unii-2pd79vf521
PubChem CID 170358
IUPAC-Name (2S)-2,4-diamino-4-Oxobutansäure;Hydrat
SMILES C(C(C(=O)O)N)C(=O)N.O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15259295
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
401481000
100 g
60.60 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15269295
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
401482500
250 g
127.00 CHF
250 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15249295
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
401480010
1 kg
467.00 CHF
1 Kilogramm
Only null left
Lager vorrätig
Add to basket
Description
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Mehr anzeigen
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
Product Identifier
  • L(+)-Asparagine monohydrate
SDS
Documents
Documents
Certificates
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
L(+)-Asparagin-Monohydrat, Thermo Scientific Chemicals