Learn More
L(+)-Asparagin-Monohydrat, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L(+)-Asparagine monohydrate |
Schmelzpunkt | 233.0°C to 235.0°C |
Strukturformel | H2NCOCH2CH(NH2)CO2H·H2O |
Spezifische Drehung | + 35.00 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 30g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in acids and alkalies, practically insoluble in methanol, ethanol, ether, and benzene |
Menge | 100 g |
Formelmasse | 150.14 |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0467574 | Analysenzertifikat | 25/01/2025 | 401481000,401482500,401480010 |
A0453986 | Analysenzertifikat | 25/08/2023 | 401481000,401482500,401480010 |
A0427146 | Analysenzertifikat | 18/08/2022 | 401481000,401482500,401480010 |
A0439839 | Analysenzertifikat | 24/03/2022 | 401481000,401482500,401480010 |
Sicherheit und Handhabung
- L(+)-Asparagine monohydrate