Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Asparagin Monohydrat, Zellkultur-Reagenz Artikelnummer.: 15475169
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals L-Asparagin Monohydrat, Zellkultur-Reagenz
Artikelnummer. 15475169
1 kg
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Artikelnummer. 15475169
Marke: Thermo Scientific Chemicals J62869.A1
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
It is used as an isotopically labeled biochemical for proteomics research. It is suitable for all food, beverage and nutritional supplement applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als isotopenmarkierte Biochemikalie für die Proteomikforschung eingesetzt. Es eignet sich für alle Anwendungen in den Bereichen Lebensmittel, Getränke und Nahrungsergänzungsmittel.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5794-13-8
Summenformel C4H10N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 150.134
MDL-Nummer MFCD00151038
InChI-Schlüssel RBMGJIZCEWRQES-DKWTVANSSA-N
Synonym l-asparagine monohydrate, l +-asparagine monohydrate, l-asparagine hydrate, asparagine monohydrate, h-asn-oh.h2o, l-asparagine, monohydrate, asparagine nf, s-2,4-diamino-4-oxobutanoic acid hydrate, asparagine, unii-2pd79vf521Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 170358
IUPAC-Name (2S)-2,4-diamino-4-Oxobutansäure;Hydrat
SMILES C(C(C(=O)O)N)C(=O)N.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Asparagine monohydrate
Schmelzpunkt 215°C to 217°C
Farbe Weiß
Beilstein 1723527
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Menge 1 kg
Formelmasse 150.14 (132.12 Anhydrous)
Güte Zellkulturreagenz
Physikalische Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX25I066 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/11/2022 Catalog NumberJ62869.22,J62869.A1,J62869.36
ChargennummerS13I053 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/06/2022 Catalog NumberJ62869.22,J62869.A1,J62869.36
ChargennummerX18H022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberJ62869.22,J62869.A1,J62869.36
ChargennummerS25G054 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberJ62869.22,J62869.A1,J62869.36
ChargennummerP20G009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberJ62869.22,J62869.A1,J62869.36
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals L-Asparagin Monohydrat, Zellkultur-Reagenz >