Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Asparagin Monohydrat, Zellkultur-Reagenz
CAS: 5794-13-8 | C4H10N2O4 | 150.134 g/mol
Marke:  Thermo Scientific Chemicals J62869.36
190.00 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge 500 g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15465169
  • 285.00 CHF / 500 Gramm
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
It is used as an isotopically labeled biochemical for proteomics research. It is suitable for all food, beverage and nutritional supplement applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als isotopenmarkierte Biochemikalie für die Proteomikforschung eingesetzt. Es eignet sich für alle Anwendungen in den Bereichen Lebensmittel, Getränke und Nahrungsergänzungsmittel.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ29L009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberJ62869.A1,J62869.22,J62869.36
ChargennummerX25I066 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/11/2022 Catalog NumberJ62869.22,J62869.A1,J62869.36
ChargennummerS13I053 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/06/2022 Catalog NumberJ62869.22,J62869.A1,J62869.36
ChargennummerX18H022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberJ62869.22,J62869.A1,J62869.36
ChargennummerS25G054 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberJ62869.22,J62869.A1,J62869.36
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.
    Aktionscode: 24112
    Gültig bis zum2025-06-27
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals L-Asparagin Monohydrat, Zellkultur-Reagenz > 500 g