missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Melford L-Arginine HCl

Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.

57.05 CHF - 1625.00 CHF

Spezifikation

Chemischer Name oder Material L-Arginine HCl
CAS 1119-34-2
Summenformel C6H14N4O2-HCl
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 4
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30018045
Unterlagen ansehen
Melford
A50400-100.0
100 g
57.05 CHF
100 Gramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30018048
Unterlagen ansehen
Melford
A50400-5000.0
5 kg
1625.00 CHF
5 Kilogramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30018046
Unterlagen ansehen
Melford
A50400-1000.0
1 kg
400.00 CHF
1 Kilogramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30018047
Unterlagen ansehen
Melford
A50400-500.0
500 g
205.00 CHF
500 Gramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung

Beschreibung

Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.

  • CAS Number: 1119-34-2
  • Molecular Formula: C6H14N4O2 HCl
  • Molecular Weight: 210.7
Spezifikation

Spezifikation

L-Arginine HCl
1119-34-2
C6H14N4O2-HCl
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Melford L-Arginine HCl

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt