Learn More
IKA™ KS 501 digitaler Orbitalschüttler
GREENER_CHOICE
Flacher Orbitalschüttler mit großer Montagefläche.
auf Anfrage - 5345.00 CHF
Spezifikation
Tragkraft (metrisch) 15 kg
Drehzahlbereich 0 bis 300 U/min
Spannung 100/115/230 V
Wirkleistung 74 W
Frequenz 50/60 Hz
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Steckertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Steckertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
15628155
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
IKA™
0025002985
EU-Stecker
5345.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
16278641
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
IKA™
0025004445
CH Plug
auf Anfrage
1 Stück
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Beschreibung
Beschreibung
  • 30 mm Schüttelhub
  • Ideal für Gefäße mit einem Volumen von über 250 ml, z. B. Rundkolben, Erlenmeyerkolben, Kulturkolben und -flaschen
  • Ideal für biologische und mikrobiologische Wachstumstests und für die Herstellung von Stammlösungen
  • Garantierter Dauerbetrieb (endlos) auch bei extremen Belastungen
  • Timer-Funktion
  • Befestigungen sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen
  • Integrierte USB- und RS-232-Schnittstelle
Spezifikation
Spezifikation
15 kg
100/115/230 V
50/60 Hz
26 kg
0 bis 300 U/min
74 W
505 x 120 x 585 mm
KS 501 Digital
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IKA™ KS 501 digitaler Orbitalschüttler