Learn More
IKA™ KS 501 digitaler Orbitalschüttler
Flacher Orbitalschüttler mit großer Montagefläche.
Marke: IKA™ 0025002985
Beschreibung
- 30 mm Schüttelhub
- Ideal für Gefäße mit einem Volumen von über 250 ml, z. B. Rundkolben, Erlenmeyerkolben, Kulturkolben und -flaschen
- Ideal für biologische und mikrobiologische Wachstumstests und für die Herstellung von Stammlösungen
- Garantierter Dauerbetrieb (endlos) auch bei extremen Belastungen
- Timer-Funktion
- Befestigungen sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen
- Integrierte USB- und RS-232-Schnittstelle
Spezifikation
15 kg | |
230/115/100 V, 50/60 Hz, 74 W | |
74 W | |
50/60 Hz | |
26 kg | |
7-Segment-LED |
0 bis 300 U/min | |
100/115/230 V | |
EU-Stecker | |
505 x 120 x 585 mm | |
KS 501 Digital | |
Integrierte USB- und RS-232-Schnittstelle, EU-Stecker |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IKA™ KS 501 digitaler Orbitalschüttler > Steckertyp: EU-Stecker
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur