Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Ultra-Ware™ Mikrofiltrationseinheit mit Glashalterung mit Fritte und Schliffmanschette (47 mm)
Empfohlen für die routinemäßige Filtrationsanalyse korrosiver Flüssigkeiten und die Entfernung von Partikeln aus HPLC-Lösungsmitteln
1205.00 CHF - 1710.00 CHF
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11858482
|
DWK Life Sciences
953825-0000 |
300 ml (Trichter), 1000 ml (Kolben) |
1205.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11868522
|
DWK Life Sciences
953835-0000 |
500 ml (Trichter), 2000 ml (Kolben) |
1550.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11719055
|
DWK Life Sciences
953845-0000 |
1000 ml (Trichter), 4000 ml (Kolben) |
1710.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Empfohlen für die routinemäßige Filtrationsanalyse korrosiver Flüssigkeiten und die Entfernung von Partikeln aus HPLC-Lösungsmitteln
- Die Schliffmanschette beseitigt die Phthalatkontamination, die bei der Verwendung von Silikon- oder Neopren-Stopfen auftreten kann
- Der Stützfuß verfügt über eine Glasfritte mit einer Porosität von 40 bis 60 Mikrometer und einen integrierten Vakuumanschluss, der sich oberhalb der Tropfspitze befindet, um eine Kontamination der Vakuumleitung mit Filtrattröpfchen zu verhindern
- Jedes Gerät wird mit einem Trichter, einer eloxierten Aluminiumklemme, einer 47 mm-Glasstützbasis mit Fritte und einem Filtrationskolben geliefert
- Manschetten sind 40/35
- Hergestellt aus 33 Expansionsborosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen in Erfüllung der Anforderungen gemäß USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse A
Spezifikation
Glas | |
Mikrofiltrationsanlage |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Kontes™ Ultra-Ware™ Mikrofiltrationseinheit mit Glashalterung mit Fritte und Schliffmanschette (47 mm)