Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Ultra-Ware™ Mikrofiltrationseinheit mit Glashalterung mit Fritte und Schliffmanschette (47 mm)
Empfohlen für die routinemäßige Filtrationsanalyse korrosiver Flüssigkeiten und die Entfernung von Partikeln aus HPLC-Lösungsmitteln
Marke:  DWK Life Sciences 953825-0000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11858482
  • 1205.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-11-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Empfohlen für die routinemäßige Filtrationsanalyse korrosiver Flüssigkeiten und die Entfernung von Partikeln aus HPLC-Lösungsmitteln
  • Die Schliffmanschette beseitigt die Phthalatkontamination, die bei der Verwendung von Silikon- oder Neopren-Stopfen auftreten kann
  • Der Stützfuß verfügt über eine Glasfritte mit einer Porosität von 40 bis 60 Mikrometer und einen integrierten Vakuumanschluss, der sich oberhalb der Tropfspitze befindet, um eine Kontamination der Vakuumleitung mit Filtrattröpfchen zu verhindern
  • Jedes Gerät wird mit einem Trichter, einer eloxierten Aluminiumklemme, einer 47 mm-Glasstützbasis mit Fritte und einem Filtrationskolben geliefert
  • Manschetten sind 40/35
  • Hergestellt aus 33 Expansionsborosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen in Erfüllung der Anforderungen gemäß USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Glas
Mikrofiltrationsanlage
300 ml (Trichter), 1000 ml (Kolben)
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
DWK Life Sciences Kontes™ Ultra-Ware™ Mikrofiltrationseinheit mit Glashalterung mit Fritte und Schliffmanschette (47 mm) > Mikrofiltrationseinheit, 47 mm-Filterhalter mit Kolben, Trichter: 300 ml, Trägermaterial: Glas