Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Spritzenschlauch aus FEP PTFE
Diese Schläuche wurden für den einfachen Anschluss an CHROMAFLEX™, FLEX-SÄULE™ und ULTRA-WARE™ entwickelt
114.00 CHF - 271.00 CHF
Spezifikation
Typ | Schläuche |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anwendungen mit geringem Druck |
Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 10 ft. |
Gesamtlänge (metrisch) | 3.48 m |
Material | FEP/PTFE |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15323924
|
DWK Life Sciences
420823-0014 |
0.156 Zoll | 0.25 Zoll | 0.635 cm |
271.00 CHF
3 Meter |
Verfügbar ab: 12-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11792314
|
DWK Life Sciences
420823-0018 |
0.063 Zoll | 0.125 Zoll | 0.0317 cm |
114.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- FEP-Schläuche (Fluorethylenpropylen)
- Schlauchlänge 10 ft.
- Schläuche mit 5/32 oder 1/16 in Innendurchmesser und 1/4 oder 1/8 in. Außendurchmesser
Spezifikation
Schläuche | |
10 ft. | |
FEP/PTFE |
Anwendungen mit geringem Druck | |
3.48 m |