Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Spritzenschlauch aus FEP PTFE
Diese Schläuche wurden für den einfachen Anschluss an CHROMAFLEX™, FLEX-SÄULE™ und ULTRA-WARE™ entwickelt
Marke:  DWK Life Sciences 420823-0018
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11792314
  • 114.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-08-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • FEP-Schläuche (Fluorethylenpropylen)
  • Schlauchlänge 10 ft.
  • Schläuche mit 5/32 oder 1/16 in Innendurchmesser und 1/4 oder 1/8 in. Außendurchmesser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schläuche
0.063 Zoll
0.0317 cm
3.48 m
Anwendungen mit geringem Druck
0.125 Zoll
10 ft.
FEP/PTFE
Name des Produkts
DWK Life Sciences Kontes™ Spritzenschlauch aus FEP PTFE > AD x ID: 1/8 x 0.063 Zoll; L: 10 ft.