Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Spritzenschlauch aus FEP PTFE
Diese Schläuche wurden für den einfachen Anschluss an CHROMAFLEX™, FLEX-SÄULE™ und ULTRA-WARE™ entwickelt
Marke: DWK Life Sciences 420823-0014
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- FEP-Schläuche (Fluorethylenpropylen)
- Schlauchlänge 10 ft.
- Schläuche mit 5/32 oder 1/16 in Innendurchmesser und 1/4 oder 1/8 in. Außendurchmesser
Spezifikation
Schläuche | |
0.156 Zoll | |
0.635 cm | |
3.48 m |
Anwendungen mit geringem Druck | |
0.25 Zoll | |
10 ft. | |
FEP/PTFE |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Kontes™ Spritzenschlauch aus FEP PTFE > AD x ID: 1/4 x 0.156 Zoll; L: 10 ft.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur