Learn More
DWK Life Sciences™ Kimble™ Kontes™ Distilling Vigreux Column with Standard Taper Joints
Vigreux distilling column with indentations over the entire length for improved vapor-liquid contact. A range of column lengths (130mm, 150mm or 300mm) for a variety of joint sizes.
191.00 CHF
Spezifikation
Typ Vigreux Column
Zertifizierung/Konformität USP Typ I, ASTM E438 Typ I, Gütegrad A
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Höhe (metrisch) Standard-Konusverbindung Höhe (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Höhe (metrisch) Standard-Konusverbindung Höhe (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
16331686
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences™
503500-0222
300mm 24/40 11,8 in.
191.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-11-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • KIMAX™ column has a Standard Taper outer joint at the top and a Standard Taper inner joint at the bottom
  • Manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A requirements
  • Options:
    • Column length 130mm, 14/20 Standard Taper joints
    • Column Length 150mm, 24/40 Standard Taper joints
    • Column length 300mm, 19/22 Standard Taper joints
    • Column Length 300mm, 24/40 Standard Taper joints
Spezifikation
Spezifikation
Vigreux Column
USP Typ I, ASTM E438 Typ I, Gütegrad A
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences™ Kimble™ Kontes™ Distilling Vigreux Column with Standard Taper Joints