Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Komponenten für Ultra-Ware™ Filterverschlusssystem
Zubehör für verschiedene Filterkappensysteme
137.00 CHF - 1280.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Ultra-ware™ Filtrierkappensystem
Anzahl pro Karton 1 Karton
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
12881541
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
953915-0001
Schlauchanschluss
212.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12733676
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
953915-0047
Filtrierkappe
1280.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12871541
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
953914-0001
Frit-Unterstützung
137.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Grobporige Glasstützfritte: 47 mm (1.85 in.)
  • Obere Schraubklemme: 47 mm (1.85 in.)
  • Tropfspitze: PTFE
  • Schlauchanschluss: Durchmesser 6.35 mm (0.25 Zoll)
  • Filtrierkappe: GL 45
Spezifikation
Spezifikation
Ultra-ware™ Filtrierkappensystem
1 Karton
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Kontes™ Komponenten für Ultra-Ware™ Filterverschlusssystem