Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Komponenten für Ultra-Ware™ Filterverschlusssystem
Artikelnummer. 12881541
Click to view available options
Typ:
Filtrierkappe
Frit-Unterstützung
Schlauchanschluss
Zubehör für verschiedene Filterkappensysteme
  • Grobporige Glasstützfritte: 47 mm (1.85 in.)
  • Obere Schraubklemme: 47 mm (1.85 in.)
  • Tropfspitze: PTFE
  • Schlauchanschluss: Durchmesser 6.35 mm (0.25 Zoll)
  • Filtrierkappe: GL 45
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Ultra-ware™ Filtrierkappensystem
Material PFA
Anzahl pro Karton 1 Karton
Typ Schlauchanschluss