Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Hochwertige 5 mm-NMR-Probenröhrchen
Jedes Röhrchen erfüllt strenge Spezifikationen hinsichtlich Wanddicke, Variation und Wölbung, um präzise Messungen und Reproduzierbarkeit zu gewährleisten.
87.10 CHF - 984.00 CHF
Spezifikation
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,19 in.
Material Borosilikatglas
Verschlussmaterial Polyethylen
Verschlusstyp Kompressionspassung
Außendurchmesser (metrisch) 5 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Länge (angloamerikanisch) Feldstärke Wölbung (angloamerikanisch) Konzentrizität (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (angloamerikanisch) Feldstärke Wölbung (angloamerikanisch) Konzentrizität (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11833143
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
897220-0000
7 in. 150 MHz ±0.001 in. ±0.002 in.
109.00 CHF
5 Stück
Verfügbar ab: 18-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11823143
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
897205-0000
7 in. 100 MHz ±0.002 in. ±0.0025 in.
87.10 CHF
5 Stück
Verfügbar ab: 18-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11843143
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
897225-0000
7 in. 200 MHz ±0.0005 in. ±0.002 in.
144.00 CHF
5 Stück
Verfügbar ab: 18-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11853143
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
897240-0000
7 in. 500 MHz ±0.00025 in. ±0.0005 in.
227.00 CHF
5 Stück
Verfügbar ab: 18-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11863143
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
45246-100
7 in. 800 MHz ±0.00015 in. ±0.0002 in.
984.00 CHF
5 Stück
Verfügbar ab: 28-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Präzisionsgefertigte Röhrchen für den Einsatz in der hochauflösenden NMR-Spektroskopie für die Charakterisierung organischer Moleküle durch Messung der Resonanzfrequenzen von Atomkernen. Zu den Forschungsanwendungen gehört die Analyse von Polymerstrukturen und organischen Lösungen.
  • Aus Borosilikatglas Typ I
  • Wanddicke: 0.37 mm (0.01475 Zoll)
  • Wandvariation und Wölbung sind teilweise von der Röhrchenlänge abhängig
  • Alle Probenröhrchen werden mit Klemmkappen aus Kunststoff und sandgestrahlten Beschriftungsbereichen geliefert
Spezifikation
Spezifikation
0,19 in.
Polyethylen
5 mm
Ideal geeignet für die direkte Abdichtung von Vakuumkammern, Gelenken oder Ventilen
0.014 Zoll
Borosilikatglas
Kompressionspassung
4,2 mm
Kappe
0,38 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Kontes™ Hochwertige 5 mm-NMR-Probenröhrchen