Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Hochwertige 5 mm-NMR-Probenröhrchen
Jedes Röhrchen erfüllt strenge Spezifikationen hinsichtlich Wanddicke, Variation und Wölbung, um präzise Messungen und Reproduzierbarkeit zu gewährleisten.
Marke:  DWK Life Sciences 45246-100
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11863143
  • 984.00 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 10-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Präzisionsgefertigte Röhrchen für den Einsatz in der hochauflösenden NMR-Spektroskopie für die Charakterisierung organischer Moleküle durch Messung der Resonanzfrequenzen von Atomkernen. Zu den Forschungsanwendungen gehört die Analyse von Polymerstrukturen und organischen Lösungen.
  • Aus Borosilikatglas Typ I
  • Wanddicke: 0.37 mm (0.01475 Zoll)
  • Wandvariation und Wölbung sind teilweise von der Röhrchenlänge abhängig
  • Alle Probenröhrchen werden mit Klemmkappen aus Kunststoff und sandgestrahlten Beschriftungsbereichen geliefert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,19 in.
Borosilikatglas
Kompressionspassung
±0.0002 in.
±0.00015 in.
800 MHz
Kappe
Zylindrisch
0,38 mm
177,8 mm
Polyethylen
5 mm
0.165 Zoll
4,2 mm
Ideal geeignet für die direkte Abdichtung von Vakuumkammern, Gelenken oder Ventilen
7 in.
0.014 Zoll