Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Amber 203 Serum Vials
Autoclavable; ideally suited for the handling, and storage of a variety of liquids including reagents, vaccines, blood plasma, culture media, chromatography.
Marke:  DWK Life Sciences 62421D-30
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17771078
  • 1135.00 CHF / 576 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-06-2026
Beschreibung
  • Serumfläschchen mit Aluminiumdichtung
  • Wird ohne Verschluss geliefert, leichter als Gussflaschen
  • Aus braunem 203-Borosilikatglas hergestellt
  • Diese Produktlinie wurde um die beliebten GPI-Aluminiumdichtungen erweitert und bietet eine Vielzahl an Auswahlmöglichkeiten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bernsteinfarben
Borosilikatglas
Ideal geeignet für die Handhabung und Lagerung einer Vielzahl von Flüssigkeiten einschließlich Reagenzien, Impfstoffen, Blutplasma, Kulturmedien, Chromatographieproben
8 dr.
86 mm
30 mm
30 ml
Aluminium
Autoklavierbar
ASTM, E438, Typ I
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Amber 203 Serum Vials > 30 ml Kapazität