Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Amber 203 Serum Vials
Autoclavable; ideally suited for the handling, and storage of a variety of liquids including reagents, vaccines, blood plasma, culture media, chromatography.
955.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Bernsteinfarben |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Material (Dichtung) | Aluminium |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Zertifizierung/Konformität | ASTM, E438, Typ I |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Volumen (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Volumen (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17771078
|
DWK Life Sciences
62421D-30 |
30 mm | 30 ml | 86 mm |
955.00 CHF
576 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Serum vial with an aluminum seal finish
- Comes without a closure and is lighter in weight than molded bottles
- Manufactured from amber 203 borosilicate glass
- Enhanced by the most popular GPI aluminum seal finishes, this line offers a variety of choices
Spezifikation
Bernsteinfarben | |
Aluminium | |
ASTM, E438, Typ I |
Borosilikatglas | |
Autoklavierbar |