Learn More
Ansell KleenGuard™
Hohe Reißfestigkeit und lange Haltbarkeit. Nahtlos gestricktes Polyester-Gewebe für Atmungsaktivität und hohen Tragekomfort. Wärmeschutz und Schutz gegen mechanische Risiken. Schrumpfgeraute, latexbeschichtete Handflächen für ausgezeichnete Griffigkeit. Graue und schwarze Handschuhe.
42.20 CHF
Spezifikation
Coating Material Knittriges Latex
Farbe Grau
Oberflächenbehandlung außen Vollständig texturiert
Hand Spezifisch
Material Mischung aus Baumwolle/Polyester
Mehr Spezifikationen ansehen
Benachrichtigungen:
Diese Produkte enthalten Naturlatex, dessen Bestandteile bei einigen Anwendern zu allergischen Reaktionen führen können. Nur wie angegeben und entsprechend den Anweisungen und Warnhinweisen der Hersteller verwenden. Informationen zum Einsatz dieser Produkte sind den Richtlinien Ihrer Einrichtung zu entnehmen.
Produkte 4
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
11730674
Unterlagen ansehen
Ansell
97270
S
42.20 CHF
12 Paare
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11863490
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Ansell
97271
M
42.20 CHF
12 Paare
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11873490
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Ansell
97272
L Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11883490
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Ansell
97273
XL
42.20 CHF
12 Paare
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 5 Beutel x 12 Paar Handspezifische, graue und schwarze Handschuhe, 8, (120 insgesamt)
  • PSA der Kategorie 2
  • Schrumpfgeraute Latexbeschichtung für hervorragende Griffigkeit
  • Perfekt für anspruchsvolle Aufgaben in Technik, Fertigung und Baugewerbe
  • Wärmeschutz und Schutz gegen mechanische Risiken, geeignet für eine Vielzahl von Anwendungszwecken.
Spezifikation
Spezifikation
Knittriges Latex
Vollständig texturiert
Mischung aus Baumwolle/Polyester
Full-hand Mitt
Schwarz
G40
Grau
Spezifisch
Nahtlos gestrickte Handschuhe
Maurerarbeiten, allgemeine Wartung und Konstruktionsarbeiten
Gestrickt
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell KleenGuard™