Learn More
KleenGuard™ KleenGuard™
Hohe Reißfestigkeit und lange Haltbarkeit. Nahtlos gestricktes Polyester-Gewebe für Atmungsaktivität und hohen Tragekomfort. Wärmeschutz und Schutz gegen mechanische Risiken. Schrumpfgeraute, latexbeschichtete Handflächen für ausgezeichnete Griffigkeit. Graue und schwarze Handschuhe.
Marke: KleenGuard™ 97273
29.63 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Diese Produkte enthalten Naturlatex, dessen Bestandteile bei einigen Anwendern zu allergischen Reaktionen führen können. Nur wie angegeben und entsprechend den Anweisungen und Warnhinweisen der Hersteller verwenden. Informationen zum Einsatz dieser Produkte sind den Richtlinien Ihrer Einrichtung zu entnehmen.
Beschreibung
- 5 Beutel x 12 Paar Handspezifische, graue und schwarze Handschuhe, 8, (120 insgesamt)
- PSA der Kategorie 2
- Schrumpfgeraute Latexbeschichtung für hervorragende Griffigkeit
- Perfekt für anspruchsvolle Aufgaben in Technik, Fertigung und Baugewerbe
- Wärmeschutz und Schutz gegen mechanische Risiken, geeignet für eine Vielzahl von Anwendungszwecken.
Spezifikation
Knittriges Latex | |
Vollständig texturiert | |
Mischung aus Baumwolle/Polyester | |
XL | |
Maurerarbeiten, allgemeine Wartung und Konstruktionsarbeiten | |
Gestrickt | |
10 in. |
Grau | |
Spezifisch | |
Nahtlos gestrickte Handschuhe | |
Full-hand Mitt | |
Schwarz | |
G40 | |
25,5 cm |