Learn More
Zeiss™ Durchlichteinrichtung S,ergonomisches Pultmit Lichtleiter und Reflektoren
Ergonomische Konsole mit Lichtführung und zwei verstellbaren Reflektoren für Hell-/Dunkelfeld und für variablem Schräglicht
Marke: Zeiss™ 435501-0000-000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Kompatible Mikroskope
- Axio Zoom.V16
- Stereo Discoverer.V 12
- Stereo Discoverer.V 20
- Stereo Discoverer.V 8
- Stereo-Lumar.V12
Spezifikation
Durchlichtequipment | |
Durchlicht | |
Lichtleiter und 2 verschiebbare und neigbare Reflektoren für helles/dunkles Feld und für variables Schräglicht |
Durchlichtequipment | |
Standfuß 450 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Zeiss™ Durchlichteinrichtung S,ergonomisches Pultmit Lichtleiter und Reflektoren > Durchlichtequipment S
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur