Learn More
Kjeldahl-Tabletten nach Wieninger (mit Selen), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7782-49-2
217.08 CHF - 479.39 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Kjeldahl tablets with selenium (Wieninger) |
---|---|
CAS | 7782-49-2, 7758-99-8, 7757-82-6 |
MDL-Nummer | MFCD00147338 |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10438552
|
Thermo Scientific Acros
243920010 |
1 kg | Kunststoffflasche |
217.08 CHF
1 Kilogramm |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11984231
|
Thermo Scientific Acros
243920025 |
2.5 kg | Kunststoffflasche |
479.39 CHF
2.50 Kilogramm |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Kjeldahl tablets with selenium (Wieninger) | |
7782-49-2, 7758-99-8, 7757-82-6 | |
MFCD00147338 | |
Kunststoffflasche |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
GHS-P-Satz
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-957-4
- Kjeldahl tablets with selenium (Wieninger)
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.