Learn More
Kjeldahl-Tabletten nach Wieninger (mit Selen), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7782-49-2
Marke:  Thermo Scientific Acros 243920025
477.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11984231
  • 479.39 CHF / 2.50 Kilogramm
Verfügbar ab: 26-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Kjeldahl tablets with selenium (Wieninger)
2.5 kg
Kunststoffflasche
7782-49-2, 7758-99-8, 7757-82-6
MFCD00147338
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Kjeldahl tablets with selenium (Wieninger)
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Kjeldahl-Tabletten nach Wieninger (mit Selen), Thermo Scientific Chemicals > 2,5 kg; Kunstoffflasche