Learn More
Kjeldahl-Reagenz Borsäure 2 % w/v Lösung ohne Indikator, Reagecon
Kjeldahl-Reagenz Borsäure 2 % w/v Lösung ohne Indikator
Marke: Reagecon BOA25
Beschreibung
- Kjeldahl-Reagenz Borsäure 2 % w/v Lösung ohne Indikator
Spezifikation
5 l | |
HDPE-Behälter | |
Flüssig |