Learn More
Invitrogen™ CellEvent™ Caspase-3/7 Detection Reagents
CellEvent Caspase-3/7-Nachweisreagenzien sind neuartige fluorogene Substrate für den Apoptosenachweis. Diese Substrate weisen aktivierte Caspase-3/7 in lebenden Zellen nach, die sich durch Arbeitsabläufen zum Antikörpernachweis fixieren und multiplexen lassen.
Marke:  Invitrogen™ C10431
556.32 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
627.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17826521
  • 740.00 CHF / 5 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
5 Fläschchen
Rot
Nuclearer Farbstoff
∼ 590/610 nm
Fluoreszenz
Pulver
Name des Produkts
Invitrogen™ CellEvent™ Caspase-3/7 Detection Reagents > Rot, ∼ 590/610 nm, 5 Fläschchen