Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Cell and Tissue DNA Kit
Nutzen Sie diesen einzigartigen Arbeitsablauf zur schnellen Aufreinigung qualitativ hochwertiger, reproduzierbarer DNA aus Zell- und Gewebeproben und kultivierten Bakterien.
Marke: Thermo Scientific™ 97030196
Beschreibung
Nutzen Sie das Thermo Scientific™ KingFisher™ Zell- und Gewebe-DNA-Kit zur schnellen Reinigung qualitativ hochwertiger, reproduzierbarer DNA aus Zell- und Gewebeproben und kultivierten Bakterien. Dieser einzigartige Arbeitsablauf zur Nukleinsäureaufreinigung gewährleistet einen hohen Durchsatz und ausgezeichnete Flexibilität.
Merkmale:- Reinigung von DNY aus maximal 1 x 107 Zellen oder 20 mg Gewebe oder 1 ml kultivierter Bakterien.
- Die gewonnene DNA ist frei von Inhibitoren und kann ohne weitere Vorbehandlung bei einer Vielzahl von nachgelagerten Anwendungen eingesetzt werden
- Anwenderfreundliche Protokolle sorgen für eine sichere Handhabung der Proben und einen unbeaufsichtigten Betrieb über lange Zeiträume
- Optimiertes Verfahren für eine hohe Ausbeute an qualitativ hochwertiger DNA
- Geeignet für eine breite Palette an Probenmaterialien von Zellen bis hin zu Gewebe
- Flexibler Durchsatz von einer Probe bis zu 96 Proben je Lauf
- Kompatibel mit den meisten üblichen nachfolgenden Analysen und Applikationen
Empfohlen für:
Genomik, Target-Identifizierung, veterinärmedizinische Assays, Biomarker-Identifizierung, Qualitätskontrolle
Spezifikation
Körpergewebe, Kultivierte Zellen, Bakterien | |
KingFisher Zell- und Gewebe-DNA Kit; 96 Proben | |
96 Proben | |
Bis zu 20 mg Gewebe, 1 x 107 Zellen oder 1 ml kultivierte Bakterien über Nacht |
PCR, Echtzeit-PCR, enzymatische Reaktionen | |
100 µl (Duo) oder 150 µl (Flex) | |
25 min. |