Learn More
Applied Biosystems™ MagMAX™ DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Kit
Das MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Kit ist eine automatisierbare, magnetische Bead-basierte Probenvorbereitungstechnologie für die Isolierung genomischer DNA (gDNA) von 50 μl bis 2 ml Vollblut, Speichel, Schwabchenmantel und Wangenabstriche.
Marke: Applied Biosystems™ A36570
506.60 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Kit ist eine automatisierbare, magnetische Bead-basierte Probenvorbereitungstechnologie für die Isolierung genomischer DNA (gDNA) von 50 µl bis 2 ml Vollblut, Speichel, Schwabchenmantel und Wangenabstriche. Die daraus resultierende gereinigte gDNA eignet sich ideal für eine Vielzahl von Downstream-Molekularbiologische-Applikationen wie qPCR, Sequenzierung der nächsten Generation und Mikroarray-Analyse. Ein Kit reicht für die Verarbeitung von 200 50–200 µl Proben oder 100 200–400 µl Proben, außer bei Leukozytenfilmproben. Bei Leukozytenfilmproben reicht ein Kit für die Verarbeitung von 40 bis 60 Proben bei 50 bis 200 µl Eingangsvolumen aus. Für die Verarbeitung von bis zu 200 Leukozytenfilmproben bitte eine zusätzliche Elutionslösung erwerben (Best.- Nr. A36582).
Hauptmerkmale des MagMAX DNA Multi-Proben Ultra 2.0 Kits:
• Verarbeiten von 6 bis 96 Proben in 45 Minuten mit 5 Minuten Bearbeitungszeit
• Isolieren von gDNA aus 50 µl – 2 ml Probe mit einem einfachen Protokoll in SBS-Mikrotiterplatten
• Überspringen der Schritte zur Normalisierung von Proben und Puffervolumen für eine problemlose Verarbeitung
• Herunterladen validierter BindIt Software-Automatisierungsskripts für KingFisher Duo Prime und Flex Aufreinigungssysteme
• Automatisierungsfreundliche, eigenständige MagMAX DNA Multi-Proben Ultra 2.0 Reagenzienflaschenoptionen verfügbar
Isolieren genomischer DNA aus mehreren Probentypen mit einem einzigen Probenvorbereitungskit
Das MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Kit isoliert gDNA aus 50 µl – 2 ml Vollblut (Abbildung unten), frischem und stabilem Speichel (Abbildung unten) und EDTA/Streck cfDNA-Leukozytenfilm-Probenröhrchen (Abbildung unten). Zusätzlich kann das gleiche Kit verwendet werden, um gDNA aus Wangenabstrichen und anderen biologischen Probentypen zu isolieren. Das MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Kit maximiert die gDNA-Ausbeute durch die Behandlung von Proben mit Proteinase K (PK) und PK-Verstärker, gefolgt von einer innovativen Lyse-/Bindungslösung für gleichzeitig Lysezellen, denaturierte Proteine und die Erfassung von gDNA auf den magnetischen bindenden Ultra 2.0-gDNA-Bindungsbeads. Die Ultra 2.0 Wash I-Lösung entfernt Proteine, Detergenzien und andere Verunreinigungen aus der gebundenen Nukleinsäure. Die gDNA wird dann mit einer Elutionslösung mit niedriger TE aus den Beads freigesetzt.
Schnelle und problemlose MagMAX Magnetbead-basierte gDNA-Arbeitsabläufe
Das MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Kit kombiniert mehrere mühsame Probenverarbeitungsschritte in einem einzigen Schritt. Dies minimiert Zeit und Aufwand, normalerweise bei anderen Methoden benötigt, ohne Beeinträchtigung von Ausbeute und Reinheit. Verarbeiten Sie eine Vielzahl von Probenvolumen-Eingängen gleichzeitig, ohne dass die Normalisierung der Proben oder die Anpassung des Reagenzvolumens für eine problemlose Probenvorbereitung erforderlich ist. Passen Sie Ihre Probenvolumen einfach an einen von drei Standard-Eingangsabläufen an (50 bis 400 µl, bis zu 1 ml, bis zu 2 ml), und arbeiten Sie die Arbeitsanweisungen für die manuelle oder halbautomatische Probenvorbereitung ab.
Hergestellt für KingFisher Aufreinigungssysteme
Das MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0-Kit ist optimiert für den Einsatz mit dem KingFisher Duo Prime (Best.- Nr. 5400110) mit mittlerem Durchsatz und dem KingFisher Flex (Kat. Nr. 5400630) Aufreinigungssystemen mit höherem Durchsatz optimiert. Anwender können mit dem Flex-System bis zu 400 µl Probenvolumen in SBS -Well-Mikrotiterplatten mit hohem Durchsatz verarbeiten. Bei kleineren Probenchargen können Anwender 12 Proben mit dem Duo Prime-System verarbeiten. Größere Probeneingangsvolumina (1–2 ml), die schwieriger zu verarbeiten sind, werden in SBS 24-Well Deep-Well-Mikrotiterplatten für entweder 24 Proben auf dem Flex- oder 6 Proben auf dem Duo Prime System gereinigt. KingFisher Instrument BindIt Software-Skripte für alle Probentypen und sowohl Flex- als auch Duo Prime-Systeme können unten heruntergeladen und auf den KingFisher-Geräten installiert werden.
Arbeiten Sie mit Proben mit höherem Durchsatz?
Die gleichen MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Kit-Reagenzien sind als automatisierungsfreundliche, eigenständige Reagenzien erhältlich. MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0-Einzelreagenzien werden einzeln in größeren Reagenzienvolumina abgefüllt, um Ihre Arbeitsabläufe mit hohem Durchsatz einfacher zu handhaben. Beim Kauf von Sets mit 6 eigenständigen Reagenzien hat der Anwender ausreichend Volumen an MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Reagenzien zur Verarbeitung von 2000 50 – 200 µl-Proben oder 1000 200 – 400 μl-Proben.
MagMAX DNA Ultra Multi-Sample 2.0 Proteinase K, 45 ml (Kat. Nr. A36578)
MagMAX DNA Ultra Multi-Sample 2.0 Binding Beads, 45 ml (Kat. Nr. A36579)
MagMAX DNA Ultra Multi-Sample 2.0 Wash I Lösung, 1,1 l (Kat. Nr. A36580)
MagMAX DNA Ultra Multi-Sample 2.0 Lyse/Bindungslösung, 450 ml (Kat. Nr. A36581)
MagMAX DNA Ultra Multi-Sample 2.0 Elutionslösung, 120 ml (Kat. Nr. A36582)
MagMAX DNA Ultra Multi-Sample 2.0 Enhancer-Lösung, 45 ml (Kat. Nr. A36583)
Spezifikation
• 4,5 ml MagMAX DNA Multi-Proben Ultra 2.0 Proteinase K, bei Raumtemperatur lagern • 4,5 ml MagMAX DNA Multi-Proben Ultra 2.0 Bindungsbeads, bei Raumtemperatur lagern • 110 ml MagMAX DNA Multi-Proben Ultra 2.0 Wasch-I-Lösung, bei Raumtemperatur lagern • 45 ml MagMAX DNA Multi-Proben Ultra 2.0 Lyse-/Bindungslösung, bei Raumtemperatur lagern • 12 ml MagMAX DNA Multi-Proben Ultra 2.0 Elutionslösung, bei Raumtemperatur lagern • 4,5 ml MagMAX DNA Multi-Proben Ultra 2.0 Verstärkerlösung, Lagerung (bei Raumtemperatur ) |
|
Sequenzierung | |
DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Kit | |
Raumtemperatur |
Kit | |
MagMAX™ | |
1 Kit |