Learn More
Thermo Scientific™ Kinase-Puffer II (5x)
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
49.70 CHF - 69.35 CHF
Spezifikation
Komponenten 100 mM MOPS, 50 mM Magnesiumacetat, 5 mM DTT 5, 5 mM EDTA, 25 mM Beta-Glycerophosphat und 5 mM Natriumorthovanadat, pH 7,4
Inhalt und Lagerung Umgebungstemperaturen
Produkttyp Kinase-Puffer II (5x)
Form Flüssig
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15463059
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
J60269.AE
100 mL
49.70 CHF
100 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15473059
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
J60269.AK
250 mL
69.35 CHF
250 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • Rezeptur: 100 mM MOPS, 50 mM Magnesiumacetat, 5 mM DTT 5, 5 mM EDTA, 25 mM beta-Glycerinphosphat und 5 mM Natriumorthovanadat, pH 7.4
Spezifikation
Spezifikation
100 mM MOPS, 50 mM Magnesiumacetat, 5 mM DTT 5, 5 mM EDTA, 25 mM Beta-Glycerophosphat und 5 mM Natriumorthovanadat, pH 7,4
Umgebungstemperaturen
Kinase-Puffer II (5x)
Flüssig
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Kinase-Puffer II (5x)