Learn More
Thermo Scientific™ Kinase-Puffer II (5x)
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
Marke:  Thermo Scientific™ J60269.AK
64.48 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15473059
  • 69.35 CHF / 250 Milliliter
Verfügbar ab: 11-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • Rezeptur: 100 mM MOPS, 50 mM Magnesiumacetat, 5 mM DTT 5, 5 mM EDTA, 25 mM beta-Glycerinphosphat und 5 mM Natriumorthovanadat, pH 7.4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100 mM MOPS, 50 mM Magnesiumacetat, 5 mM DTT 5, 5 mM EDTA, 25 mM Beta-Glycerophosphat und 5 mM Natriumorthovanadat, pH 7,4
250 mL
Flüssig
Umgebungstemperaturen
Kinase-Puffer II (5x)
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY22I507 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/01/2023 Catalog Number
ChargennummerZ20D501 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number
ChargennummerR14F517 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number
ChargennummerF28X609 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog Number
ChargennummerF28X610 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog Number
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Kinase-Puffer II (5x) > 250 ml
Nur für Forschungszwecke