Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech M3 gefaltete Gesichtsmaske mit Bändern
GREENER_CHOICE
Gefaltete Gesichtsmaske mit Bändern bietet ausgezeichnete Bakterien- und Partikelfiltration zur Vermeidung von Kontamination. Fusselarme Polyethylen-Beschichtung auf der Außenseite. Latex- und silikonfrei. Geeignet für die Verwendung in Reinraumumgebunden nach ISO 3 oder höher.
Marke:  Kimberly-Clark Professional™ 62466
247.93 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11752473
  • 361.00 CHF / 500 Stück
Verfügbar ab: 11-08-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ausgezeichnete Partikel- und Bakterienfiltration zur Vermeidung von Kontamination.
  • Fusselarme Polyethylen-Beschichtung auf der Außenseite.
  • Latex- und silikonfrei.
  • Geeignet für die Verwendung in Reinraumumgebunden nach ISO 3 oder höher.
Spezifikation
Spezifikation
Gesichtsmaske für Reinräume
Binder
Universal
Plissiert, 62466
Single-use
Weiche Bänder
Weiß
Polyethylen
Unsteril
ISO 14001, ISO 9001, CE CAT I; nur für den industriellen Einsatz
3.0 micron
Ja
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech M3 gefaltete Gesichtsmaske mit Bändern > Mit Bindungen