Learn More
Nitritex™ BioClean MTA™ Anbinde-Gesichtsmaske
Entscheiden Sie sich für eine mit ISO-Klasse 4 kompatible Maske mit hervorragender Atmungsaktivität. Der aufbindbare Nitritex™ BioClean MTA™ Gesichtsschutz hat eine hydrophobe Außenseite, eine hydrophile Innenbeschichtung und ist extrem fusselarm. Verfügt über einen kunststoffbeschichteten Stahl-Nasenriemen und Polypropylen-Bänder.
Marke: Nitritex™ MTA210-0
1.95 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Aufbindbare Gesichtsmaske mit ausgezeichneter Atmungsaktivität
- 3-lagige Ausführung mit Ultraschallversiegelung
- Partikelabscheideranalyse: Durchschnittliche Partikelanzahl – 19/Minute (Partikelgröße: 0,2–5,0 Mikrometer). Testmethode: ASTM F51-68 (1989)
- Physikalische Eigenschaften: Partikelfiltrationseffizienz (PFE): >98,8 %
- Bakterienfiltrationseffizienz (BFE): >99%
- Druckabfall (Delta P): 2,7
- Breite: 95mm
- Partikelfiltereffizienz: 98,8%
- Bakterienfiltereffizienz: 97%
- Differenzdruck: 2,7
Spezifikation
Gesichtsmaske für Reinräume | |
Polypropylen | |
3-lagig – Ultraschallversiegelung; Außenseite: Polypropylen/Polyethylen-Vliesstoff; Filterschicht: Polypropylen, heißluftgezogener Vliesstoff; Innenseite: Polypropylen/Polyethylen-Vliesstoff; Bänder: Polypropylen; Nasenband: Einzelstahlbeschichtung mit Polypropylen | |
MTA210-0 | |
95 mm |
Weiß | |
95 x 210 mm | |
210 mm | |
50 pieces per sealed inner PE bag; one inner bag per sealed outer PE bag; 16 outer bags per lined carton (800 pieces) |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Outlet Corner
Verwenden Sie den Code 24097, um diese Aktion zu erhalten.Aktionscode: 24097Gültig bis zum: 2025-06-16