Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech™ A8 Reinraum-Overalls
Unsere nicht sterilen A8-Reinraum-Schutzanzüge bestehen aus ultraleichtem und atmungsaktivem SMS-Material. Das Design ohne Kapuze verfügt über einen hohen Kragen für zusätzlichen Schutz und eignet sich für den Einsatz in ISO 7- und ISO 8-Reinräumen (Klasse C und D).
220.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Reinraumoveralls |
---|---|
Material | SMS |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Single-use |
Taillenform | Elastisch |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15538881
![]() |
Kimberly-Clark Professional™
47691 |
Klein |
220.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15548881
![]() |
Kimberly-Clark Professional™
47692 |
Mittel |
220.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15558881
![]() |
Kimberly-Clark Professional™
47693 |
Groß |
220.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15568881
![]() |
Kimberly-Clark Professional™
47694 |
Extragroß |
220.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15578881
![]() |
Kimberly-Clark Professional™
47695 |
2 Extragroß |
220.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15588881
![]() |
Kimberly-Clark Professional™
47696 |
3 Extragroß |
220.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15598881
![]() |
Kimberly-Clark Professional™
47697 |
4XL |
220.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Garantierte Konformität:- PSA-Kat. III gemäß (EU-)Verordnung 2016/425,- Typ 6, begrenzt sprühdichter Chemikalienschutz,- Typ 5, partikeldicht,- EN1149-5:2008 Antistatische Kleidung.
- Geeignet für den Einsatz in ISO 7- und ISO 8-Reinräumen und -Labors (Klasse C und D). Ergänzende technische Informationen als Beleg der Einhaltung von Vorschriften sind enthalten.
- Die komfortablen Schutzanzüge bestehen aus ultraleichtem, atmungsaktivem SMS-Material mit einer stoffähnlichen Struktur, die die Wärmebelastung verringert.
- Der effektive Schutz wird durch die antistatisch behandelten und fusselarmen Textilien unserer nicht sterilen Kleidungsstücke sichergestellt.
- Das Design ohne Kapuze verfügt über einen hohen Kragen für zusätzlichen Schutz und ist in den Größen S bis 4XL erhältlich.
Spezifikation
Reinraumoveralls | |
Weiß | |
Elastisch | |
Daumenschlaufe | |
Ohne Kapuze | |
Genäht | |
None | |
PSA Kat. III Typ 5/6 (Schutz gegen Partikel/begrenzter Spritzschutz).EN1149-1:1995 Antistatisches Kleidungsstück |
SMS | |
Single-use | |
Elastisch | |
Kragen | |
Zipper | |
Unsteril | |
Hoher Hals | |
Kontrollierte Umgebungen |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.